Läs mer
Ristocetin Sulfate Salt, >90% Ristocetin A; remainder mostly Ristocetin B., (Crystalline), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Analysera | >90% Ristocetin A; remainder mostly Ristocetin B. |
| CAS | 1404-55-3 |
| Innehåll och lagring | 0 to 5°C |
| Formatera | Crystalline |
| Molekylvikt (g/mol) | 2166.009 |
| Produkttyp | Ristocetin Sulfate Salt |
| Kvantitet | 5 mg |