Beskrivning
Ristocetin A är strukturellt besläktat med glykopeptidantibiotikan teikoplanin och vankomycin. Det aktiverar blodplättar och har använts i blodplättsaggregationsstudier.
- Ristocetin-inducerad trombocytagglutination (RIPA) minskar hos patienter som genomgår kronisk hemodialys
- Tillsammans med ökade plasmaglykocalicinnivåer (en produkt av enzymatisk klyvning av GPIb), kan RIPA bidra till minskad trombocytvidhäftning till vaskulärt subendotel och ökad blödning i samband med uremi
- Tillsats av ristocetin och vWf orsakade specifik agglutination av rGPIbα -liposomer som stödjer den potentiella användningen av rGPIbα -liposomer för att förbättra trombocytfunktionen in vivo och stödja hemostas hos trombocytopena individer
- Studier har visat att Ristocentin A dimeriserar och skapar två bindningsställen för cellväggspeptider
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 1404-55-3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C95H112N8O48S |
| Synonym | Ristomycin monosulfate |
| Löslighetsinformation | Soluble in 1 N HCl (50mg/mL - clear and colorless to pale yellow); soluble in water (clear 5mg+ 0.25mL, amber solution). |
| InChI-nyckel | HHRPQUHYQBGHHF-ADHWPEJWSA-N |
| LEDER | CC1C(C(CC(O1)OC2C3C(=O)NC(C4=CC(=CC(=C4C5=C(C=CC(=C5)C(C(=O)N3)NC(=O)C6C7=CC(=C(C(=C7)OC8=CC=C2C=C8)OC9C(C(C(C(O9)COC1C(C(C(C(O1)C)O)O)O)O)O)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)OC1C(C(C(CO1)O)O)O)OC1=CC=C(C=C1)C(C1C(=O)NC(C2=CC(=C(C(=C2)O)C)OC2=C(C=CC(=C2)C(C(=O)N1)N)O) |
| Molekylvikt (g/mol) | 2166.009 |
| PubChem CID | 46783382 |
| Visa mer |