Läs mer
Thermo Scientific Chemicals RITA, p53 aktivator III
Produktkod. p-7082456
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. 15446869
Brand: Thermo Scientific Chemicals J65379.MA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett cellpermeabelt, p53-riktat, tricykliskt tiofenderivat
Ett cellpermeabelt, p53-riktat, tricykliskt tiofenderivat
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 213261-59-7
Molekylformel C14H12O3S2, C14H12O3S2
Synonym 5,5′ -(2,5-furandiyl)bis-2-tiofenmetanol; NSC 652287
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Ett cellpermeabelt, p53-riktat, tricykliskt tiofenderivat
Formel vikt 292,40 g/mol
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Kristallin fast substans
InChI-nyckel KZENBFUSKMWCJF-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=CC=C(S1)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(CO)S1
IUPAC-namn (5-{5-[5-(hydroxymethyl)thiophen-2-yl]furan-2-yl}thiophen-2-yl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 292.37
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.