Läs mer
Tocris Bioscience™ RITA
Produktkod. 18084842
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
18084842 1 mg
18023962 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Product Code. 18084842 Supplier Tocris Bioscience™ Supplier No. 2443/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 SEK
    1226.40 SEK / 1mg
    Save 73.60 SEK
    5% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
MDM2-p53 interaction inhibitor
Anti-tumor agent that binds wild-type p53 (Kd = 1.5 nM) preventing p53-MDM2 (HDM2) interaction. Induces p53 accumulation and stimulates apoptosis in tumor cell lines expressing wild-type p53 in vitro and in vivo. Inhibits HPV-E6-mediated proteasomal degradation. Suppresses expression of cervical carcinoma HeLa xenografts in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 213261-59-7
Molekylformel C14H12O3S2
Specifications
Kemiskt namn eller material RITA
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 292.37
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 292.367