missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ritalinic Acid Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30051314
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051314 25 mg
17953236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051314 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1031.110025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ritalinic Acid Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ritalinic acid HCl
CAS 19395-40-5
Analyt- eller komponentnamn Ritalinic acid HCl
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H17 N O2 . HCl
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ritalinic Acid Hydrochloride, Methylphenidate Related Compound A (USP), Methylphenidate Related Compound A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H
LEDER Cl.OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 255.74
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 255.1026 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.