Läs mer
Ritalinsyra, Mikromol™
Produktkod. 30052468
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052468 25 mg
30050138 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052468 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1031.040025
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ritalinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ritalinic Acid
CAS 19395-41-6
Analyt- eller komponentnamn Ritalinic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H17 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ritalinic Acid, Methylphenidate Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)
LEDER OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-fenyl-2-piperidin-2-ylacetiksyra
Molekylvikt (g/mol) 219.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 219,1259 g/mol