Läs mer
Tocris Bioscience™ Ritanserin
Beskrivning
Potent and long-acting 5-HT2 receptor antagonist (Ki = 0.39 nM). Anxiolytic in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ritanserin |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 477.57 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 477.574 |