Läs mer
Ritiometan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ritiometan |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O6S3/c8-4(9)1-14-7(15-2-5(10)11)16-3-6(12)13/h7H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |
| Formel vikt | 285.964 |