Läs mer
Ritlecitinib, MedChemExpress
Beskrivning
Ritlecitinib (PF-06651600) is an orally active and selective JAK3 inhibitor with an IC50 of 33.1 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ritlecitinib |
| CAS | 1792180-81-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H19N5O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | PF-06651600 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (438.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (23.38 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C=CC(N1[C@@H](C)CC[C@@H](NC2=C3C(NC=C3)=NC=N2)C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.34 |
| Visa mer |