Läs mer
Ritodrine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ritodrine Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3.ClH/c1-12(17(21)14-4-8-16(20)9-5-14)18-11-10-13-2-6-15(19)7-3-13;/h2-9,12,17-21H,10-11H2,1H3;1H/t12-,17-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 323.1288 |