missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ritonavir-13C3, TRC

Produktkod. 30414053
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414053 0.5 mg
30426104 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30414053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR5350030.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1217673-23-8
Molekylformel 13C3 C34 H48 N6 O5 S2
Molekylvikt (g/mol) 723.92
Synonym (3S,4S,6S,9S)-4-Hydroxy-12-methyl-9-(1-methylethyl)-13-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-2,7,10,12-tetraazatridecanoic Acid 5-Thiazolylmethyl-13C3 Ester, A 84538-13C3, ABT 538-13C3, Norvir-13C3
IUPAC-namn (4,5-^{13}C_{2})thiazol-5-yl(1^{13}C)methyl N-[(1S,2S,4S)-1-benzyl-2-hydroxy-4-[[(2S)-2-[[(2-isopropylthiazol-4-yl)methyl-methyl-carbamoyl]amino]-3-methyl-butanoyl]amino]-5-phenyl-pentyl]carbamate
LEDER CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)O[13CH2][13c]3[13cH]ncs3)Cc4ccccc4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ritonavir 4,5,methyl-methylthiazolyl-13C3
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1/i19+1,21+1,30+1
Formel vikt 723.3228
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.