missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ritonavir-13C3, TRC
Specifikationer
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Ritonavir 4,5,methyl-methylthiazolyl-13C3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1/i19+1,21+1,30+1 |
| Formel vikt | 723.3228 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?