Läs mer
Ritonavir Ethyl Carbamate, TRC
Produktkod. 30428164
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428164 5 mg
30422018 50 mg
30409844 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428164 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR5350505MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ritonavir Ethyl Carbamate
Analyt- eller komponentnamn Ritonavir Ethyl Carbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C31 H40 N4 O6 S
InChI formel InChI=1S/C31H40N4O6S/c1-4-40-31(39)35-28(21(2)3)29(37)33-24(15-22-11-7-5-8-12-22)17-27(36)26(16-23-13-9-6-10-14-23)34-30(38)41-19-25-18-32-20-42-25/h5-14,18,20-21,24,26-28,36H,4,15-17,19H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)(H,35,39)/t24-,26-,27-,28-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CCOC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2cncs2)Cc3ccccc3
IUPAC-namn 1,3-thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-5-[[(2S)-2-(ethoxycarbonylamino)-3-methylbutanoyl]amino]-3-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 596.737
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 596.267