Läs mer
Ritonavir, MedChemExpress
Beskrivning
Ritonavir (ABT 538) is an inhibitor of HIV protease used to treat HIV infection and AIDS. Ritonavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.61 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ritonavir |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 155213-67-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C37H48N6O5S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | ABT 538 RTV |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (34.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |