Läs mer
Ritonavir metabolite, MedChemExpress
Produktkod. 16471218
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16471218 5 mg
1 options
Produktkod. 16471218 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYG0009
MedChemExpress Ritonavir metabolite is a metabolite of Ritonavir, which is a HIV protease inhibitor.
Ritonavir metabolite is a metabolite of Ritonavir, which is a HIV protease inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ritonavir metabolite
Fysisk form Crystals
CAS 176655-55-3
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H45N5O3S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Desthiazolylmethyloxycarbonyl Ritonavir
LEDER N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)[C@H](C[C@H](CC2=CC=CC=C2)NC([C@H](C(C)C)NC(N(CC3=CSC(C(C)C)=N3)C)=O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 579.8
Formel vikt 579.8
Procent renhet 99.0%