Läs mer
MedChemExpress Rituximab
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Others |
| Kvantitet | 25 mg |
| Målarter | Human |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttyp | Inhibitory Antibodies |
| Frakt skick | Shipping with dry ice |
| CAS | 174722-31-7 |
| Renhet eller kvalitetsklass | 97.83% |