missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rituximab Antibody (2260A), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB9630MFV610
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Rituximab Monoclonal antibody specifically detects Rituximab in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Binding Inhibition
Specifikationer
| mFluor Violet 610 SE | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering