Läs mer
Rivaroxaban, 98 %
Produktkod. 15527739 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15527739 250 mg 250mg
15517739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15527739 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461602500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1301.97 SEK
    1169.65 SEK / 250mg
    Save 132.32 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 366789-02-8 | C19H18ClN3O5S | 435,88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 366789-02-8
Molekylformel C19H18ClN3O5S
Molekylvikt (g/mol) 435.88
MDL-nummer MFCD11974010
InChI-nyckel KGFYHTZWPPHNLQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym rivaroxaban, xarelto, s-5-chloro-n-2-oxo-3-4-3-oxomorpholino phenyl oxazolidin-5-yl methyl thiophene-2-carboxamide, unii-9ndf7jz4m3, xarelto tn, 9ndf7jz4m3, 5-chloro-n-5s-2-oxo-3-4-3-oxomorpholin-4-yl phenyl-1,3-oxazolidin-5-yl methyl thiophene-2-carboxamide, 2-thiophenecarboxamide, 5-chloro-n-5s-2-oxo-3-4-3-oxo-4-morpholinyl phenyl-5-oxazolidinyl methyl, 5-chloro-n-5s-2-oxo-3-4-3-oxo-4-morpholinyl phenyl-5-oxazolidinyl methyl-2-thiophenecarboxamide
PubChem CID 9875401
ChEBI CHEBI:68579
IUPAC-namn 5-klor-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-yl)fenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]metyl]tiofen-2-karboxamid
LEDER ClC1=CC=C(S1)C(=O)NCC1CN(C(=O)O1)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rivaroxaban
Smältpunkt 228,0 °C till 229,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 435.88
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rivaroxaban
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshante.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.