Läs mer
Rivaroxaban, Mikromol™
Produktkod. 17923506
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17923506 250 mg
1 options
Produktkod. 17923506 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3629.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Rivaroxaban
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rivaroxaban
CAS 366789-02-8
Analyt- eller komponentnamn Rivaroxaban
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H18 Cl N3 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 5-Chloro-N-([(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)-phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]-methyl)-2-thiophenecarboxamide, 5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, 5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, 5-Chloro-N-[[(S)-3-(4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]-thiophene-2-carboxamide, BAY 59-7939, Rivaroxaban, Xarelto
InChI formel InChI=1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
LEDER Clc1ccc(s1)C(=O)NC[C@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O
IUPAC-namn 5-kloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-yl)fenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]metyl]tiofen-2-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 435.88
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 435,0656 g/mol