Läs mer
Rivaroxaban N-Hydrolyse N-5-Chlorothiophene-2-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rivaroxaban N-Hydrolyse N-5-Chlorothiophene-2-carbaldehyde |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21Cl2N3O7S2/c25-19-7-5-17(37-19)22(32)27-11-16-12-29(24(34)36-16)15-3-1-14(2-4-15)28(9-10-35-13-21(30)31)23(33)18-6-8-20(26)38-18/h1-8,16H,9-13H2,(H,27,32)(H,30,31)/t16-/m0/s1 |
| Formel vikt | 597.0198 |
| Procent renhet | >95% |