Läs mer
Rivastigmine-d4 Tartrate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rivastigmine-d4 Tartrate Salt |
| Molekylformel | C18H24D4N2O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-Ethyl-N-methylcarbamic Acid 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester-d4 (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, (S)-Ethylmethylcarbamic Acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester-d4 [R-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxybutanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m01/s1/i3D2,4D2; |
| LEDER | CCN(C)C(OC1=CC([C@H](C)N(C([2H])([2H])[H])C([2H])([2H])[H])=CC=C1)=O.O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.45 |