Läs mer
Rivastigmine Hydrogen Tartrate, Mikromol™
Beskrivning
Rivastigmine Hydrogen Tartrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rivastigmine hydrogen tartrate |
| CAS | 129101-54-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Rivastigmine hydrogen tartrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O2 . C4 H6 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Rivastigmine Tartrate, Rivastigmine hydrogen tartrate, 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethyl(methyl)carbamate hydrogen (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate, Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1)Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (9CI), Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (S)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), ENA 713, Rivastigmine hydrogentartrate, Rivastigmine tartrate, SDZ-ENA 713, rivastigmine bitartrate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m01/s1 |
| LEDER | CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;[3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate |
| Visa mer |