missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rivastigmine impurity 1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rivastigmine impurity 1 |
| CAS | 1369779-38-3 |
| Molekylformel | C10 H15 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-[(1S)-1-(Dimethyloxidoamino)ethyl]phenol, (S)-1-(3-hydroxyphenyl)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide(S)-1-(3-hydroxyphenyl)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2/c1-8(11(2,3)13)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m0/s1 |
| LEDER | CN([C@H](C1=CC(O)=CC=C1)C)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.23 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?