Läs mer
Rivastigmine, MedChemExpress
Beskrivning
Rivastigmine can pass the blood brain barrier (BBB). Rivastigmine is a parasympathomimetic or cholinergic agent used for the research of mild to moderate dementia of the Alzheimer's type and dementia due to Parkinson's disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rivastigmine |
| CAS | 123441-03-2 |
| Färg | Colorless |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H22N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | S-Rivastigmine |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (199.73 mM) |
| LEDER | O=C(N(C)CC)OC1=CC=CC([C@H](C)N(C)C)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.34 |
| Visa mer |