Learn More
Rivastigmine Tartrate Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Rivastigmine hydrogen tartrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m01/s1 |
| Formel vikt | 400.1846 |