Läs mer
Rizatriptan Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rizatriptan benzoate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9) |
| Formel vikt | 391.2008 |