Läs mer
Rizatriptan-d6 Benzoate, TRC
Produktkod. 30409544
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409544 1 mg
30416074 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30409544 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR5450021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216984-85-8
Molekylformel C22H19D6N5O2
Molekylvikt (g/mol) 397.5
LEDER O=[C](O)C1=CC=CC=C1.[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])CCC2=CNC3=C2C=C(CN4N=CN=C4)C=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rizatriptan-d6 Benzoate
Kvantitet 1 mg
Synonym N,N-(Dimethyl-d6)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-3-ethanamine Benzoate, MK-0462-d6, MK-462-d6, Maxalt-d6
InChI formel InChI=1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9)/i1D3,2D3;
Formel vikt 397.2385