Läs mer
Rizatriptan N10-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rizatriptan N10-Oxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N5O/c1-20(2,21)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-19-11-16-10-18-19/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 285.159 |
| Procent renhet | >95% |