Läs mer
Tocris Bioscience™ RJR 2403 oxalate
Beskrivning
A neuronal nicotinic receptor agonist, showing high selectivity for the α4β2 subtype (Ki values are 26 and 36000 nM for α4β2 and α7 receptors respectively). Active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RJR 2403 oxalate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 252.27 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.27 |