Läs mer
RK-24466, MedChemExpress
Beskrivning
RK-24466 (KIN 001-51) is a potent and selective Lck inhibitor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RK-24466 |
| CAS | 213743-31-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H22N4O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | KIN 001-51 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 45 mg/mL (121.47 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=C2C(N(C3CCCC3)C=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.45 |
| Visa mer |