Läs mer
RK-287107, MedChemExpress
Beskrivning
RK-287107 is a potent and specific tankyrase inhibitor with IC50s of 14.3 and 10.6 nM for tankyrase-1 and tankyrase-2, respectively. RK-287107 blocks colorectal cancer cell growth.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RK-287107 |
| CAS | 2171386-10-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H26F2N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (300.15 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NC(N2CCC3(CC2)CN(CCO)C4=C3C(F)=CC(F)=C4)=NC5=C1CCCC5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.46 |
| Formel vikt | 416.46 |
| Visa mer |