Läs mer
RKI-1447, MedChemExpress
Produktkod. 16476798
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16476798 10 mg -
16466916 100 mg -
16459347 5 mg 5mg
16402877 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476798 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15755
MedChemExpress RKI-1447 is a potent small molecule inhibitor of ROCK1 and ROCK2 with IC50 values of 14.5 nM and 6.2 nM, respectively.
RKI-1447 is a potent small molecule inhibitor of ROCK1 and ROCK2 with IC50 values of 14.5 nM and 6.2 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RKI-1447
CAS 1342278-01-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14N4O2S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (153.20 mM)
LEDER O=C(NC1=NC(C2=CC=NC=C2)=CS1)NCC3=CC=CC(O)=C3
Molekylvikt (g/mol) 326.37
Formel vikt 326.37
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease