Läs mer
RKI-1447, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RKI-1447 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N4O2S/c21-13-3-1-2-11(8-13)9-18-15(22)20-16-19-14(10-23-16)12-4-6-17-7-5-12/h1-8,10,21H,9H2,(H2,18,19,20,22) |
| Formel vikt | 326.0837 |