Läs mer
RMC-4550, MedChemExpress
Produktkod. 16464858
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16464858 10 mg
16435646 100 mg
16431117 50 mg
16457607 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464858 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY116009
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
MedChemExpress RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RMC-4550
CAS 2172651-73-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H26Cl2N4O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 260 mg/mL (594.48 mM)
LEDER ClC1=C(C(C2=NC(CO)=C(N=C2C)N3CCC4(CC3)CO[C@H]([C@H]4N)C)=CC=C1)Cl
Molekylvikt (g/mol) 437.36
Formel vikt 437.36
Procent renhet 98.61%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death