Läs mer
RN 1734, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 352.0779 |