Läs mer
RN 1747, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl-4-benzylpiperazine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN3O4S/c18-15-6-7-17(16(12-15)21(22)23)26(24,25)20-10-8-19(9-11-20)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2 |
| Formel vikt | 395.0707 |