Läs mer
RN 1747, TRC
Produktkod. 30413380
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413380 50 mg
30409871 250 mg
30409248 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30413380 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR63700850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1024448-59-6
Molekylformel C17H18ClN3O4S
Molekylvikt (g/mol) 395.87
Synonym RN 1747, 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl-4-benzylpiperazine
IUPAC-namn 1-benzyl-4-(4-klor-2-nitrofenyl)sulfonylpiperazin
LEDER [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(=O)(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl-4-benzylpiperazine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18ClN3O4S/c18-15-6-7-17(16(12-15)21(22)23)26(24,25)20-10-8-19(9-11-20)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2
Formel vikt 395.0707