Läs mer
RN-18, MedChemExpress
Produktkod. 16493678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493678 10 mg 10mg
16490067 50 mg -
16486417 5 mg -
16442826 25 mg -
16404766 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102014
MedChemExpress RN-18 is a HIV-1 viral infectivity factor (HIV-1 Vif) inhibitor with an IC50 of 6 μM in nonpermissive H9 cells.
RN-18 is a HIV-1 viral infectivity factor (HIV-1 Vif) inhibitor with an IC50 of 6 μM in nonpermissive H9 cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RN-18
CAS 431980-38-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H16N2O4S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (262.87 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=CC=C1OC)C2=CC=CC=C2SC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 380.42
Formel vikt 380.42
Procent renhet 99.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus