Läs mer
Invitrogen™ RNA Control 250 med manual
Produktkod. 10400725
Change view
Kvantitet:
2 x 20 μL
2 x 20μ L, med manual
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10400725 2 x 20 μL Varje
10713067 2 x 20μ L, med manual Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10400725 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM7155
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
RNA-kontroll och THE RNA-lagringslösning
De Invitrogen RNA Control 250 ger en exakt, exakt och reproducerbar RNA-koncentrationsreferens för användning tillsammans med NanoDrop™ Spektrofotometrar.
De Invitrogen RNA Control 250 ger en exakt, exakt och reproducerbar RNA-koncentrationsreferens för användning tillsammans med NanoDrop™ Spektrofotometrar. Den tillhandahålls i två rör innehållande 20 stμ L vardera. RNA Control 250 består av ett enda, ultrarent, 2000nt RNA-transkript av en exakt definierad sekvens, molekylvikt och koncentration. Den är förpackad i speciella non-stick-rör och inkluderar Invitrogen THE RNA-lagringslösning. RNA Control 250 kommer att bibehållas± 5 % av angiven koncentration och> 85 % RNA-integritet genom 5 frys-/upptiningscykler (10 dubbletter av mätningar).
• Ett stabilt, mycket rent transkript med en exakt känd koncentration
• Används för att verifiera noggrannheten av NanoDrop-spektrofotometermätningar
• Försedd med THE RNA Storage Solution för blankmätningar
• Räcker till 20 mätningar
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring RNA-kontroll och THE RNA Storage Solution ska förvaras kl– 20 °C
Formatera Provrör
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ambion
Kvantitet 2 x 20 μL
Frakt skick Torr is
Volym 2 x 20μ L