Läs mer
Macherey-Nagel™ Lysbuffert RA1
Beskrivning
Celler lyseras genom inkubation i en lösning innehållande kaotropa joner. Denna lysbuffert inaktiverar RNaser som skapar lämpliga bindningsförhållanden som gynnar adsorption av RNA till kiseldioxidmembranet. Efter lysering uppnås homogenisering och minskning av viskositeten genom filtrering med NucleoSpin™ filterenheter. Kontaminerande DNA bundet till membranet avlägsnas med en DNas I-lösning som appliceras direkt på membranet under beredningen. Optimala förhållanden för DNas uppnås genom att tvätta membranet med en specifik avsaltningsbuffert före behandling. Salter, metaboliter och makromolekylära cellulära komponenter avlägsnas genom enkel tvättning med två olika buffertar. Totalt RNA elueras slutligen med RNasfritt vatten. De NucleoSpin™ RNA Plant kit innehåller två alternativa lysbuffertar: i de flesta fall rekommenderas användning av buffert RA1 för lysering på grund av dess starka denaturerande egenskaper. Närvaron av märkliga metaboliter i en mängd olika växtvävnader eller svampar kan leda till stelning av lysatet, vilket resulterar i icke-processbar slurry. I sådana fall är den alternativa bufferten, RAP, den valbara bufferten. För grundlig homogenisering och minskning av lysatets viskositet, NucleoSpin™ filterenheter finns också. Kitkomponenter: NucleoSpin™ RNA-kolonner med 2 ml uppsamlingsrör, 2 ml uppsamlingsrör, 1,5 ml mikrocentrifugrör, NucleoSpin™ filter, buffertar, RNas-fritt DNas I, DNas I-reaktionsbuffert, RNas-fritt vatten.
- Silica membranteknologi
- Utbyte: μ3 g till μ70 g från 100 μg växtmaterial
- Provmaterial: 1 mg till 100 mg vävnad
- Elueringsvolym: 60 μL
- Fragmentstorlek: 200b till 20kb
- Bindningskapacitet: 200 μg
- Förberedelsetid: 30 min./6 förberedelser
- Format: minisnurrkolumn
- DNase I ingår
- NucleoSpin-filterkolonner ingår för homogenisering av lysat och minskning av viskositet
- Parallell rening av DNA möjlig genom att använda NucleoSpin RNA/DNA buffertset NucleoSpin™ RNA Plant är designad för isolering av DNA-free högkvalitativt RNA från en mängd olika växt- och svampprover.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lysis Buffer RA1 |
| Kvantitet | 50 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer RA1
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate