Läs mer
Abnova™ RNA Marker High Easy
Produktkod. 16032038
Change view
Kvantitet:
25μ g
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16032038 25μ g 25µg
1 options
Produktkod. 16032038 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer R0004.25ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För enkel mätning av RNA-storlek på agarosgelelektrofores
  • RNA Marker High Easy är tillverkad för enkel mätning av RNA-storlek på agarosgelelektrofores.
  • Med RNA Marker High Easy är elektrofores möjlig på icke-denaturerande agarosgel såväl som på denaturerande agarosgel.
  • För att använda RNA Marker High Easy, blanda bara RNA-laddningsbuffert AG med formaldehydlösning (ingår inte i detta kit), och tillsätt blandningen till RNA Marker High Easy- eller RNA-prov, värm sedan för att ladda i brunnar med agarosgel.
  • RNA-laddningsbufferten AG+ är en gelladdningsbuffert framställd inte bara för denaturerande agarosgelelektrofores utan även för icke-innehållen denaturerande agarosgelelektrofores.
  • RNA Marker High Easy innehåller nio enkelsträngade RNA, 500, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 och 8 000 baser.
  • Varje RNA är ungefär 0,1 ug/ul.
  • Det är användbart för att uppskatta RNA-mängden ungefär.
  • Efter elektrofores kan RNA-band på agarosgel visualiseras med UV-ljus utan ytterligare etidiumbromidfärgning.
Specifikationer
För användning med (applikation) Elektrofores
Kvantitet 25μ g
Förvaringskrav Förvara vid -°80 C Upprepade frys-/upptiningscykler bör undvikas