Läs mer
Abnova™ RNA-markör hög
Produktkod. 16022038
Change view
Kvantitet:
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16022038 50μ g 50µg
1 options
Produktkod. 16022038 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer R0003.50ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för att bestämma storleken på enkelsträngade RNA vid denaturerande agarosgelelektrofores
  • RNA Marker High består av nio enkelsträngade RNA, 200, 500, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 och 8 000 baser, som syntetiseras genom in vitro-transkription.
  • RNA Marker High är lämplig för att bestämma storleken på enkelsträngade RNA vid denaturerande agarosgelelektrofores.
  • Koncentrationen av varje RNA (200-8 000 baser) i markören är ungefär 0,1 ug/ul.
  • Det är användbart för att uppskatta mängden RNA.
  • RNA Marker High kan visualiseras med UV-ljus efter etidiumbromidfärgning eller exponering för film med ändmärkning.
Specifikationer
För användning med (applikation) Elektrofores
Kvantitet 50μ g
Förvaringskrav Förvara vid -°80 C Upprepade frys-/upptiningscykler bör undvikas