Läs mer
Abnova™ RNA Markör Låg Lätt
Produktkod. 16012038
Change view
Kvantitet:
125μ L
Förpackningsstorlek:
125µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16012038 125μ L 125µL
1 options
Produktkod. 16012038 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer R0002.125uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RNA Marker Low Easy levereras i en bruksfärdig blandning av laddningsfärg (innehållande formamid, EDTA-natriumsalt, bromfenolblått) och RNA.
  • Den är förberedd för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores men inte agarosgelelektrofores.
  • RNA Marker Low Easy har sju enkelsträngade RNA, 20, 50, 100, 200, 300, 400 och 500 baser.
  • 20-bas och 50-bas RNA syntetiseras av kemiskt (ej fosforylerat), andra syntetiseras genom in vitro transkription.
  • I 5 ul av RNA Marker Low Easy är varje RNA-mängd cirka 100 ng.
  • Det är användbart för att uppskatta RNA-mängden ungefär.
  • RNA Marker Low Easy kan visualiseras med UV-ljus efter etidiumbromidfärgning.
Specifikationer
För användning med (applikation) Elektrofores
Kvantitet 125μ L
Förvaringskrav Förvara vid -°80 C Upprepade frys-/upptiningscykler bör undvikas