Läs mer
Abnova™ RNA-markör låg
Produktkod. 16002038
Change view
Kvantitet:
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16002038 50μ g 50µg
1 options
Produktkod. 16002038 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer R0001.50ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RNA Marker Low består av sju enkelsträngade RNA.
  • 20-bas och 50-bas RNA syntetiseras av kemiskt (ej fosforylerat).
  • De 100, 200, 300, 400 och 500 baserna syntetiseras genom in vitro-transkription.
  • RNA Marker Low är lämplig för att bestämma storleken på enkelsträngade RNA vid denaturerande polyakrylamidgelelektrofores.
  • Koncentrationen av varje RNA (20-500 baser) i markören är ungefär 0,1 ug/ul.
  • Det är användbart för att uppskatta mängden RNA.
  • RNA Marker Low kan visualiseras genom etidiumbromidfärgning.
Specifikationer
För användning med (applikation) Elektrofores
Kvantitet 50μ g
Förvaringskrav Förvara vid -°80 C Upprepade frys-/upptiningscykler bör undvikas