Läs mer
Thermo Scientific™ RNA-polymeraser
Produktkod. 31722950 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Polymeras:
Poly(A) RNA-polymeras
T7 RNA-polymeras
Koncentration:
200 U/μl
5 U/μl
Kvantitet:
20 000 U
800 U
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Polymeras Koncentration Kvantitet
31722950 Poly(A) RNA-polymeras 5 U/μl 800 U
31722853 T7 RNA-polymeras 200 U/μl 20 000 U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31722950 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP168AF
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Thermo Scientific enzymer för in vitro-transkription är utformade för effektiv och pålitlig RNA-syntes. Dessa enzymer täcker hela syntesarbetsflödet från mallförberedelse till posttranskriptionella modifieringar, vilket säkerställer optimal prestanda och höga utbyten av syntetiserat RNA.
Thermo Scientific enzymer för in vitro-transkription är utformade för effektiv och pålitlig RNA-syntes. Dessa enzymer täcker hela syntesarbetsflödet från mallförberedelse till posttranskriptionella modifieringar, vilket säkerställer optimal prestanda och höga utbyten av syntetiserat RNA.
Högkvalitativt RNA syntetiserat genom in vitro-transkription är avgörande för RNA-forskning och denna mångsidiga teknik kan användas i en rad olika tillämpningar, inklusive införandet av modifierade nukleotider i RNA-transkript för ökad translationskapacitet och minskad immunaktivitet hos cellerna.
Thermo Scientific enzymer för in vitro-transkription är utformade för effektiv och pålitlig RNA-syntes. Dessa enzymer täcker hela syntesarbetsflödet från mallförberedelse till posttranskriptionella modifieringar, vilket säkerställer optimal prestanda och höga utbyten av syntetiserat RNA.
Högkvalitativt RNA syntetiserat genom in vitro-transkription är avgörande för RNA-forskning och denna mångsidiga teknik kan användas i en rad olika tillämpningar, inklusive införandet av modifierade nukleotider i RNA-transkript för ökad translationskapacitet och minskad immunaktivitet hos cellerna.
Funktioner
  • Bekväma fristående enzymer och buffertar för arbetsflödesoptimering
  • Inga animaliska ursprungskomponenter i slutproduktens sammansättning
  • Tillförlitliga och reproducerbara resultat med rigorös kvalitetstestning
  • Skalbara och tillgängliga som OEM-produkter
Användningsområden
  • CRISPR/Cas-baserad genomredigering
  • Genuttryck
  • Generering av pluripotenta celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 5 U/μl Poly(A) polymeras, 160 μl lagra vid -20
°C.
Polymeras Poly(A) RNA-polymeras
Produktlinje TheraPure
För användning med (applikation) RNA-polyadenylering
Kvantitet 800 U
Koncentration 5 U/μl