Läs mer
Applied Biosystems™ RNA UltraSense™ One-Step Kvantitativt RT-PCR-system
Produktkod. 10616743 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 rxns
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10616743 100 rxns 100 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10616743 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 11732927
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RNA UltraSense™ One-Step Kvantitativt RT-PCR-system
RNA:t UltraSense™ One-Step Kvantitativt RT-PCR-system är speciellt utformat för amplifiering och kvantifiering i realtid av transkript med ultralåg förekomst och RNA-virus. Det optimerade, ultrakoncentrerade systemet kombinerar SuperScript™ III RT och Platinum™Taq DNA-polymeras för att ge större primingspecificitet, högre produktutbyten och detektion över ett brett dynamiskt område. Formuleringen med hög koncentration ger stor flexibilitet med RNA-prover med låg koncentration/hög volym, och förbättrar prestandan med mål rika på sekundär struktur. Så lite som 25 pg/μ l totalt RNA kan detekteras med en PCR-effektivitet på 97 % (Figur 1). RNA:t UltraSense™ Systemfunktioner:
  • SuperScript™ III RT för cDNA-syntes vid högre temperatur (upp till °60 C) för större framgång med RNA-sekundärstruktur
  • Platinum™TaqDNA-polymeras med hot-start-teknologi för förbättrad specificitet
  • Optimerad prestanda med antingen LUX™ Fluorogena primers eller dubbelmärkta fluorogena prober
  • Proprietär, ultrakoncentrerad buffert för tillsats av stora provvolymer (upp till 70%) och framgång med RNA sekundär struktur
  • Validerad prestanda på flera instrumentplattformar i realtid
  • Ettstegsformat för snabbhet, bekvämlighet och mindre variabilitet mellan reaktioner Tillämpningar:
    Kvantitativ amplifiering i realtid av RNA, inklusive:
  • RNA-virus
  • RNA-transkript med låg förekomst
  • Svårförstärkta RNA-mål
  • Högvärdig RNA-detektion och forskning
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring RNA:t UltraSense™ One-Step Kvantitativt RT-PCR-system levereras med följande komponenter: 250μ l RNA UltraSense™ Enzymmix (inkluderar SuperScript™ III RT, Platinum™Taq DNA-polymeras och RNaseOUT™ ribonukleasinhibitor); 2 x 1 ml RNA UltraSense™ 5X reaktionsblandning; 300μ l 20X bovint serumalbumin (BSA), Ultrapure Molecular Biology Grade (5 mg/ml); 1 ml 50 mM magnesiumsulfat ( MgS04 ); 100μ l ROX Referensfärgämne. Tillräckligt med reagens tillhandahålls för 100 reaktioner. Förvara komponenterna vid -20 °C. Stabiliteten kan förlängas genom förvaring vid -80 °C. ROX Referensfärg måste förvaras mörkt.
    Detektionsmetod Primer-probe
    GC-rik PCR-prestanda Hög
    PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
    Polymeras DNA-polymeras
    Reaktionshastighet Standard
    Produktlinje Platinum, SuperScript, UltraSense
    Produkttyp One-Step Kvantitativt RT-PCR-system
    Kvantitet 100 rxns
    Frakt skick Torr is
    Tillräckligt för 100 reaktioner
    Antal reaktioner 100 reaktioner
    Provtyp RNA