Läs mer
Invitrogen™ RNAqueous™ Total RNA-isoleringskit
Descripción
De RNAqueous Total RNA Isolation Kit är för fenolfri total RNA-isolering från –1 75 mg vävnad eller från 10 2 –10 7 celler, med hjälp av en guanidiniumbaserad lyserings-/denatureringsmedel och glasfiberfilterseparationsteknik.
De RNAqueous kit innehåller:
- Bekväm sprutbaserad filtrering
- Kompatibilitet med vakuumgrenrör vid bearbetning av flera prover
Hur det fungerar
De RNAqueous kit använder en kraftfull kaotrop lösning för celllys, följt av RNA-bindning till glasfiber inrymt i en luer-lock sprutfilter. Tvätt- och elueringslösningar trycks helt enkelt genom filtret med en standardspruta (ingår ej). Vakuumfiltrering krävs inte; filterenheterna är dock kompatibla med standardvakuumgrenrör för bearbetning av flera prover samtidigt.
Especificaciones
Especificaciones
| Innehåll och lagring | •6 mL Formaldehyd Load Dye; förvara vid -°20 • C 60 ml lyserings/bindningslösning; 4 °C • 60 ml vatten; 4 ° •C 4 mL utfällningslösning av litiumklorid; 4 ° •C 40 ml tvättlösning #1; 4 ° •C 80 mL tvättlösning #2/3 (koncentrerad); 4 ° •C 50 filterpatroner; rumstemperatur • 100 uppsamlingsrör; rumstemperatur • 10 ml elueringslösning; rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Spin Column (glasfiberfilter) |
| Elueringsvolym | 50 120–μ L |
| Provtyp | Bakterier, Celler, Växt, Vävnad, Jästsvampar, Virus, Enzymatiska reaktioner |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, konstruktion av cDNA-bibliotek, NGS, mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, In Vitro-translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning |
| Produkttyp | RNA-isoleringssats |
| Kvantitet | 50 beredningar |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- RNAqueous Total RNA Isolation Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H371-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride, Formamide, Formaldehyde, Methanol, 2-Mercaptoethanol