Läs mer
Macherey-Nagel™ RNase A
Beskrivning
- Kan lösas i vatten eller resuspensionsbuffert för att förbereda arbetslösning
- Kompatibel med resuspensionsbuffertar A1 / S1 / S1-EF / RES / RES-EF / RES-BAC
- Utvecklad, designad och såld endast för forskningsändamål
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 90 till< 100 % |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyrarening |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin eller NucleoBond kit |
| CAS | 9001-99-4 |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur (18 °C till 25 °C) |
| Källa | Bovin bukspottkörtel |
| Kvantitet | 30 mg |
| Biologisk aktivitet | RNnasaktivitet: 120 U/mg |
| Form | Frystorkad |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- RNase A
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .