Läs mer
Thermo Scientific™ RNase AWAY™ Surface Decontaminant
Eliminate RNase and DNA from laboratory surfaces. This product reduces dependency on carcinogenic DEPC treatments and saves time spent baking glassware.
Brand: Thermo Scientific™ 7002
Beskrivning
Eliminate RNase and DNA from laboratory surfaces. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ is ideal for decontaminating apparatus, bench-tops, glassware and plasticware. It reduces dependency on carcinogenic DEPC treatments and saves time needed to bake glassware.
- Use on pipettes, gel boxes, or RNA or DNA prep areas
- Leaves no residue to interfere with gel polymerization or staining
- Chemically stable and nonabrasive
- Contains no strong acids
Säkerhet och hantering
- RNAse away surface decontaminant
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide