Läs mer
Thermo Scientific™ RNase AWAY™ Ytdekontamineringsmedel
Produktkod. 10666421 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Volym (metrisk):
250 ml
473 ml
1 l
4 l
Behållartyp:
Flaska
Sprayflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Behållartyp Förpackningsstorlek
10666421 473 ml Sprayflaska -
11580095 250 ml Flaska 250ml
10180601 1 l Flaska 1 L
30286571 1 l Flaska -
11952385 4 l Flaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10666421 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7002
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eliminera RNas och DNA från laboratorieytorna. Denna produkt minskar beroendet av cancerframkallande DEPC-behandlingar och sparar tid på att baka glas.
Eliminera RNas och DNA från laboratorieytorna. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ är idealisk för dekontaminering av apparater, bänkskivor, glas och plast. Det minskar beroendet av cancerframkallande DEPC-behandlingar och sparar tid som behövs för att baka glas.
  • Använd på pipetter, gelboxar eller RNA- eller DNA-förberedande områden
  • Lämnar inga rester som stör gelpolymerisation eller färgning
  • Kemiskt stabil och icke-nötande
  • Innehåller inga starka syror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 11
Sammansättning Sodium Hydroxide with Water
Behållartyp Sprayflaska
Volym (engelska) 16 oz.
Volym (metrisk) 473 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RNAse away
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide